Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6273-25G OR6273-5G
APOSOR6273-25GEA 5240 DKK
APOSOR6273-25G APOSOR6273-5G
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate 96%
Methyl-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₂
Kogepunkt: 180 °C
Massefylde: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126403
CAS-nummer: 4277-63-8
UN nummer: 3272
ADR: 3,III