2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6267-1G OR6267-500MG
APOSOR6267-1GEA 2850 DKK
APOSOR6267-1G APOSOR6267-500MG
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₈O₂S
Smeltepunkt: 118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01860238
CAS-nummer: 26421-32-9