5-(1H-Pyrazol-4-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR6266-1G OR6266-50MG OR6266-250MG OR6266-500MG
APOSOR6266-1GEA 4360 DKK
APOSOR6266-1G APOSOR6266-50MG APOSOR6266-250MG APOSOR6266-500MG
5-(1H-Pyrazol-4-yl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(1H-Pyrazol-4-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056305
CAS-nummer: 1017794-49-8