5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6265-1G OR6265-25G OR6265-5G
APOSOR6265-1GEA 110 DKK
APOSOR6265-1G APOSOR6265-25G APOSOR6265-5G
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₆H₄BrNO₃
Smeltepunkt: 334…336 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791237
CAS-nummer: 41668-13-7