4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6260-1G OR6260-250MG
APOSOR6260-1GEA 589 DKK
APOSOR6260-1G APOSOR6260-250MG
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 319 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02685671
CAS-nummer: 100047-36-7