4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6253-1G OR6253-250MG OR6253-500MG
APOSOR6253-1GEA 3590 DKK
APOSOR6253-1G APOSOR6253-250MG APOSOR6253-500MG
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056303
CAS-nummer: 914637-24-4