4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6247-1G OR6247-50MG OR6247-500MG OR6247-5G
APOSOR6247-1GEA 2850 DKK
APOSOR6247-1G APOSOR6247-50MG APOSOR6247-500MG APOSOR6247-5G
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₂H₉NO₂
Smeltepunkt: 154…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114164
CAS-nummer: 52565-56-7