4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6239-1G OR6239-250MG OR6239-100MG
APOSOR6239-1GEA 0 DKK
APOSOR6239-1G APOSOR6239-250MG APOSOR6239-100MG
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid 97%
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 308 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056298
CAS-nummer: 13569-97-6