4-Brom-m-toluonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6236-25G OR6236-5G
APOSOR6236-25GEA 644 DKK
APOSOR6236-25G APOSOR6236-5G
4-Brom-m-toluonitril
4-Brom-m-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molekylvægt: 196.05 g/mol
Kogepunkt: 129…130 °C/5mmHg
Smeltepunkt: 53…57 °C
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031538
CAS-nummer: 41963-20-6