2-Brom-3-nitrobenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6235-100G OR6235-25G OR6235-5G
APOSOR6235-100GEA 1480 DKK
APOSOR6235-100G APOSOR6235-25G APOSOR6235-5G
2-Brom-3-nitrobenzoesyre 98%
2-Brom-3-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄BrNO₄
Smeltepunkt: 184…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074899
CAS-nummer: 573-54-6