5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6227-1G OR6227-250MG
APOSOR6227-1GEA 4210 DKK
APOSOR6227-1G APOSOR6227-250MG
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Formel: C₆H₆BNO₄
Smeltepunkt: 226…230 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02323212
CAS-nummer: 913836-03-0