3-Aminophenylboronsyre monohydrat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6223-1G OR6223-25G OR6223-5G
APOSOR6223-1GEA 110 DKK
APOSOR6223-1G APOSOR6223-25G APOSOR6223-5G
3-Aminophenylboronsyre monohydrat 99%
3-Aminophenylboronsyre monohydrat
Formel: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Smeltepunkt: 93…96 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00149554
CAS-nummer: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0