4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid
OR6222-1G OR6222-250MG
APOSOR6222-1GEA 3440 DKK
APOSOR6222-1G APOSOR6222-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₂
Smeltepunkt: 163…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213214
CAS-nummer: 51239-46-4