2-Brom-3-nitroanisol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-methoxy-3-nitrobenzene
OR6218-5G OR6218-25G OR6218-1G
APOSOR6218-5GEA 218 DKK
APOSOR6218-5G APOSOR6218-25G APOSOR6218-1G
2-Brom-3-nitroanisol 99%
2-Brom-3-nitroanisol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Smeltepunkt: 93…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779272
CAS-nummer: 67853-37-6