N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR6212-1G OR6212-250MG OR6212-500MG
APOSOR6212-1GEA 7750 DKK
APOSOR6212-1G APOSOR6212-250MG APOSOR6212-500MG
N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
N-Methyl-N-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)methyl]amine
Formel: C₁₁H₁₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056294
CAS-nummer: 335032-50-3