N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR6208-1G
OR6208-50MG
OR6208-250MG
OR6208-500MG
APOSOR6208-1GEA
3460
DKK
APOSOR6208-1G
APOSOR6208-50MG
APOSOR6208-250MG
APOSOR6208-500MG
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Formel:
C₆H₁₁N₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03419811 CAS-nummer: 871825-57-9 |