4,4'-Dibrombenzophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(4-bromophenyl) ketone
OR62073-1G OR62073-5G OR62073-25G OR62073-100G OR62073-500G
APOSOR62073-1GEA 110 DKK
APOSOR62073-1G APOSOR62073-5G APOSOR62073-25G APOSOR62073-100G APOSOR62073-500G
4,4'-Dibrombenzophenon 98%
4,4'-Dibrombenzophenon
Formel: C₁₃H₈Br₂O
Molekylvægt: 340.01 g/mol
Smeltepunkt: 171…176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016330
CAS-nummer: 3988-03-2
EINECS: 223-632-0