Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR62051-1G OR62051-500MG
APOSOR62051-1GEA 3450 DKK
APOSOR62051-1G APOSOR62051-500MG
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Formel: C₆H₅ClN₂O₄
Smeltepunkt: 262…263 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025873
CAS-nummer: 91447-90-4