(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6203-1G OR6203-250MG
APOSOR6203-1GEA 1550 DKK
APOSOR6203-1G APOSOR6203-250MG
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine 97%
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine
Formel: C₅H₈N₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06212804
CAS-nummer: 103694-26-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,III