2-Brombenzylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6194-1G OR6194-25G OR6194-5G
APOSOR6194-1GEA 110 DKK
APOSOR6194-1G APOSOR6194-25G APOSOR6194-5G
2-Brombenzylamin 98%
2-Brombenzylamin
Formel: C₇H₈BrN
Kogepunkt: 118…119 °C/9mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025572
CAS-nummer: 3959-05-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,III