4-Aminomethylbenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6193-1G OR6193-250MG OR6193-5G
APOSOR6193-1GEA 436 DKK
APOSOR6193-1G APOSOR6193-250MG APOSOR6193-5G
4-Aminomethylbenzyl alcohol 95%
4-Aminomethylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₁₁NO
Smeltepunkt: 82…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213766
CAS-nummer: 39895-56-2
UN nummer: 3259
ADR: 8,III