6-Quinolinecarboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6184-1G OR6184-250MG
APOSOR6184-1GEA 164 DKK
APOSOR6184-1G APOSOR6184-250MG
6-Quinolinecarboxaldehyde 97%
6-Quinolinecarboxaldehyde
Formel: C₁₀H₇NO
Smeltepunkt: 75…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00805836
CAS-nummer: 4113-04-6