3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6183-1G OR6183-5G
APOSOR6183-1GEA 183 DKK
APOSOR6183-1G APOSOR6183-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C5H6N2O
Smeltepunkt: 105…110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01313822
CAS-nummer: 112758-40-4