2-Chlor-5-formylpyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6178-1G OR6178-5G OR6178-10G
APOSOR6178-1GEA 164 DKK
APOSOR6178-1G APOSOR6178-5G APOSOR6178-10G
2-Chlor-5-formylpyridin 95%
2-Chlor-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Smeltepunkt: 77…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095223
CAS-nummer: 23100-12-1