3-Brom-4-formylpyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6177-1G OR6177-25G
APOSOR6177-1GEA 0 DKK
APOSOR6177-1G APOSOR6177-25G
3-Brom-4-formylpyridin 95%
3-Brom-4-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Smeltepunkt: 81…82 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05864506
CAS-nummer: 70201-43-3