5-Brom-2-formylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6176-25G OR6176-5G OR6176-100G
APOSOR6176-25GEA 665 DKK
APOSOR6176-25G APOSOR6176-5G APOSOR6176-100G
5-Brom-2-formylpyridin 97%
5-Brom-2-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Smeltepunkt: 91…96 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04112535
CAS-nummer: 31181-90-5