tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl (4-formylpyridin-3-yl)carbamate, 3-Aminoisonicotinaldehyde, 3-BOC protected
OR6174-10G OR6174-1G OR6174-5G
APOSOR6174-10GEA 8610 DKK
APOSOR6174-10G APOSOR6174-1G APOSOR6174-5G
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683209
CAS-nummer: 116026-95-0