2-Chlor-4-formylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6172-1G OR6172-5G
APOSOR6172-1GEA 164 DKK
APOSOR6172-1G APOSOR6172-5G
2-Chlor-4-formylpyridin 97%
2-Chlor-4-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
Smeltepunkt: 46…50 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06651557
CAS-nummer: 101066-61-9