2-Brom-3-formylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6170-25G OR6170-5G OR6170-100G
APOSOR6170-25GEA 1080 DKK
APOSOR6170-25G APOSOR6170-5G APOSOR6170-100G
2-Brom-3-formylpyridin 98%
2-Brom-3-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Kogepunkt: 100 °C/3mmHg
Smeltepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04966945
CAS-nummer: 128071-75-0