3-Chlor-6-methylbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6168-100G OR6168-25G OR6168-5G
APOSOR6168-100GEA 393 DKK
APOSOR6168-100G APOSOR6168-25G APOSOR6168-5G
3-Chlor-6-methylbenzoesyre 98%
3-Chlor-6-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇ClO₂
Smeltepunkt: 168…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045842
CAS-nummer: 7499-06-1