3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61607-1G OR61607-250MG
APOSOR61607-1GEA 774 DKK
APOSOR61607-1G APOSOR61607-250MG
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12024389
CAS-nummer: 1150617-53-0