2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6154-1G OR6154-5G
APOSOR6154-1GEA 1050 DKK
APOSOR6154-1G APOSOR6154-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile
Formel: C₉H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068066
CAS-nummer: 1008-92-0