2,4,6-Tribromopyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61535-1G OR61535-5G
APOSOR61535-1GEA 578 DKK
APOSOR61535-1G APOSOR61535-5G
2,4,6-Tribromopyridine 95%
2,4,6-Tribromopyridine
Formel: C₅H₂Br₃N
Molekylvægt: 315.7900 g/mol
Smeltepunkt: 125…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234002
CAS-nummer: 2408-70-0