tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Boc-amino)azetidine
OR6153-1G OR6153-5G OR6153-10G
APOSOR6153-1GEA 382 DKK
APOSOR6153-1G APOSOR6153-5G APOSOR6153-10G
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
Formel: C₈H₁₆N₂O₂
Molekylvægt: 172.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861759
CAS-nummer: 91188-13-5
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III