tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6152-25G OR6152-5G
APOSOR6152-25GEA 632 DKK
APOSOR6152-25G APOSOR6152-5G
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861753
CAS-nummer: 193269-78-2
UN nummer: 2735
ADR: 8,III