4-Iodbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61519-1G OR61519-25G OR61519-5G
APOSOR61519-1GEA 164 DKK
APOSOR61519-1G APOSOR61519-25G APOSOR61519-5G
4-Iodbenzaldehyd 98%
4-Iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO
Molekylvægt: 232.02 g/mol
Kogepunkt: 265 °C
Smeltepunkt: 77…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039576
CAS-nummer: 15164-44-0