Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61518-25G OR61518-5G
APOSOR61518-25GEA 366 DKK
APOSOR61518-25G APOSOR61518-5G
Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride
Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride
Formel: C₄H₁₀ClNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738995
CAS-nummer: 59801-62-6