N-(2,4-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)acetamide, N-(Chloroacetyl)-2,4-dichloroaniline
OR6151-1G OR6151-5G
APOSOR6151-1GEA 1340 DKK
APOSOR6151-1G APOSOR6151-5G
N-(2,4-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
N-(2,4-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Formel: C₈H₆Cl₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018888
CAS-nummer: 6974-56-7