3-Methylbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: m-Tolualdehyde, 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolylaldehyde
OR61503-100G OR61503-500G OR61503-1KG
APOSOR61503-100GEA 349 DKK
APOSOR61503-100G APOSOR61503-500G APOSOR61503-1KG
3-Methylbenzaldehyd 98%
3-Tolualdehyde
Formel: C₈H₈O
Molekylvægt: 120.15 g/mol
Kogepunkt: 198…200 °C
Massefylde: 1.019 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003374
CAS-nummer: 620-23-5
EINECS: 204-617-8