2-Bromo-p-anisidine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-methoxyaniline
OR61502-1G OR61502-5G OR61502-25G
APOSOR61502-1GEA 164 DKK
APOSOR61502-1G APOSOR61502-5G APOSOR61502-25G
2-Bromo-p-anisidine 96%
2-Bromo-p-anisidine
Formel: C₇H₈BrNO
Molekylvægt: 202.0485 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09029057
CAS-nummer: 32338-02-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III