2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR6147-1G
OR6147-5G
APOSOR6147-1GEA
327
DKK
APOSOR6147-1G
APOSOR6147-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 95+%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Formel:
C₆H₅N₃S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005810 CAS-nummer: 767-64-6 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |