cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR61449-1G OR61449-5G
APOSOR61449-1GEA 1220 DKK
APOSOR61449-1G APOSOR61449-5G
cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol
Formel: C₇H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18791201
CAS-nummer: 177906-46-6
UN nummer: 3259
ADR: 8,III