3,5-Dichloropicolinaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61442-1G OR61442-5G OR61442-250MG
APOSOR61442-1GEA 513 DKK
APOSOR61442-1G APOSOR61442-5G APOSOR61442-250MG
3,5-Dichloropicolinaldehyde 96%
3,5-Dichloropicolinaldehyde
Formel: C6H3Cl2NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09839149
CAS-nummer: 471909-65-6