4,6-Dichloropyridin-3-amine 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61439-1G OR61439-5G
APOSOR61439-1GEA 226 DKK
APOSOR61439-1G APOSOR61439-5G
4,6-Dichloropyridin-3-amine 97+%
4,6-Dichloropyridin-3-amine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Smeltepunkt: 80…85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00234054
CAS-nummer: 7321-93-9