2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61436-25G OR61436-5G OR61436-100G
APOSOR61436-25GEA 502 DKK
APOSOR61436-25G APOSOR61436-5G APOSOR61436-100G
2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
Formel: C₈H₈BrCl
Molekylvægt: 219.51 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07780649
CAS-nummer: 103724-99-8