1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinon 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dantron, Danthron, 1,8-Dihydroxyanthraquinone
OR61434-100MG OR61434-10G OR61434-25G
APOSOR61434-100MGEA 164 DKK
APOSOR61434-100MG APOSOR61434-10G APOSOR61434-25G
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinon 98+%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinon
Formel: C₁₄H₈O₄
Molekylvægt: 240.22 g/mol
Smeltepunkt: 190…195 °C
Flammepunkt: >200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001211
CAS-nummer: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 13,02841