3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR6143-10G OR6143-1G OR6143-250MG
APOSOR6143-10GEA 1810 DKK
APOSOR6143-10G APOSOR6143-1G APOSOR6143-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₁₀H₁₀ClN₃
Smeltepunkt: 150…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084872
CAS-nummer: 126417-82-1