1,4-Dioxan 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR61424-1L OR61424-2.5L
APOSOR61424-1LEA 284 DKK
APOSOR61424-1L APOSOR61424-2.5L
1,4-Dioxan 99%
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Kogepunkt: 100…102 °C
Smeltepunkt: 44540 °C
Massefylde: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-nummer: 123-91-1
UN nummer: 1165
ADR: 3,II