4-Amino-3-chlorbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR61423-1G
OR61423-25G
OR61423-5G
OR61423-100G
APOSOR61423-1GEA
110
DKK
APOSOR61423-1G
APOSOR61423-25G
APOSOR61423-5G
APOSOR61423-100G
4-Amino-3-chlorbenzoesyre 97%
4-Amino-3-chlorbenzoesyre
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Smeltepunkt: 224…229 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00460423 CAS-nummer: 2486-71-7 |