1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene
OR61402-25G OR61402-5G
APOSOR61402-25GEA 13680 DKK
APOSOR61402-25G APOSOR61402-5G
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorbenzen
1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorbenzen
Formel: C₆HCl₄NO₂
Smeltepunkt: 65…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007064
CAS-nummer: 879-39-0
EINECS: 212-906-5